Print…
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 281 EUR
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄BrClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28010393
Número CAS: 1065093-23-3