Print…
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 241 EUR
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12192828
Número CAS: 1019016-52-4