Print…
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508123-1G PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA 241 EUR
APOSPC508123-1G APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745743
Número CAS: 1065092-33-2