Print…
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 429 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745742
Número CAS: 2366994-71-8