Print…
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 406 EUR
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12137226
Número CAS: 1065092-39-8