Print…
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 241 EUR
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745739
Número CAS: 1065092-44-5