Print…
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 241 EUR
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745736
Número CAS: 1065092-42-3