Print…
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 241 EUR
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21607792
Número CAS: 1065092-54-7