Print…
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 241 EUR
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745731
Número CAS: 1065092-51-4