Print…
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 551 EUR
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12192827
Número CAS: 1019016-29-5