Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 522 EUR
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₅F₅O₂
Peso Molecular: 228.116 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723443
Número CAS: 2149598-26-3