Print…
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 671 EUR
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₉H₄FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 1581281-30-2