Print…
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 609 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₉H₄FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11618087
Número CAS: 133960-64-2