Print…
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 609 EUR
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₉H₄FN
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11656150
Número CAS: 1233509-91-5