Print…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC50545-1G PC50545-250MG PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA 284 EUR
APOSPC50545-1G APOSPC50545-250MG APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₂BrF₃O₂
Peso Molecular: 254.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203571
Número CAS: 415965-35-4