Print…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 58 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Fórmula: C₇HBrF₃N
Peso Molecular: 235.989 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32264074
Número CAS: 2407339-61-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III