Print…
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50543-1G PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA 464 EUR
APOSPC50543-1G APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787197
Número CAS: 14088-95-0