Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 109 EUR
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22049301
Número CAS: 162748-21-2