Print…
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₂BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28975142
Número CAS: 1935274-26-2