Print…
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50534-100MG PC50534-1G PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA 0 EUR
APOSPC50534-100MG APOSPC50534-1G APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃FO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10566738
Número CAS: 32431-72-4