Print…
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
PC50441-10G PC50441-1G PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA 574 EUR
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18917873
Número CAS: 115467-04-4