Print…
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 638 EUR
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28787555
Número CAS: 151276-08-3