Print…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 574 EUR
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31737212
Número CAS: 2167934-38-3