Print…
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methylbenzene
PC50431-10G PC50431-1G PC50431-5G PC50431-25G PC50431-100G
APOSPC50431-10GEA 574 EUR
APOSPC50431-10G APOSPC50431-1G APOSPC50431-5G APOSPC50431-25G APOSPC50431-100G
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
4-Chloro-2,6-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922628
Número CAS: 1208076-23-6