Print…
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methyl-3,4-difluoroanisole
PC50424-10G PC50424-1G PC50424-5G PC50424-25G PC50424-100G
APOSPC50424-10GEA 574 EUR
APOSPC50424-10G APOSPC50424-1G APOSPC50424-5G APOSPC50424-25G APOSPC50424-100G
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene 98%
2,3-Difluoro-6-methoxytoluene
Fórmula: C₈H₈F₂O
Peso Molecular: 158.145 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922652
Número CAS: 1208078-30-1