Print…
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,3-Difluoro-6-chlorotoluene
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 290 EUR
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922582
Número CAS: 1208077-23-9