Print…
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50405-1G PC50405-250MG
APOSPC50405-1GEA 78.3 EUR
APOSPC50405-1G APOSPC50405-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
4-Bromo-2,5-difluorobenzamide
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847048
Número CAS: 764648-42-2