Print…
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50404-1G PC50404-250MG PC50404-5G
APOSPC50404-1GEA 255 EUR
APOSPC50404-1G APOSPC50404-250MG APOSPC50404-5G
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25459665
Número CAS: 1383685-39-9