Print…
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine
PC50396-1G PC50396-250MG PC50396-5G
APOSPC50396-1GEA 46.4 EUR
APOSPC50396-1G APOSPC50396-250MG APOSPC50396-5G
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine 97%
2-Fluoro-6-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆FN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214745
Número CAS: 80714-39-2