Print…
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50392-1G PC50392-250MG PC50392-5G
APOSPC50392-1GEA 60.9 EUR
APOSPC50392-1G APOSPC50392-250MG APOSPC50392-5G
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
4'-Chloro-3'-fluorostyrene
Fórmula: C₈H₆ClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20384550
Número CAS: 1263414-46-5