Print…
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 342 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28737913
Número CAS: 1256081-83-0