Print…
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50381-1G PC50381-250MG
APOSPC50381-1GEA 1230 EUR
APOSPC50381-1G APOSPC50381-250MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28956404
Número CAS: 1089681-84-4