Print…
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50379-1G PC50379-250MG
APOSPC50379-1GEA 498 EUR
APOSPC50379-1G APOSPC50379-250MG
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038171
Número CAS: 93849-31-1