Print…
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50376-1G PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA 53.8 EUR
APOSPC50376-1G APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28733924
Número CAS: 943975-33-5