Print…
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 109 EUR
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Fórmula: C₄F₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24842690
Número CAS: 29514-94-1
UN: 3265
ADR: 8,III