Print…
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50370-1G PC50370-250MG PC50370-5G
APOSPC50370-1GEA 300 EUR
APOSPC50370-1G APOSPC50370-250MG APOSPC50370-5G
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95+%
2-(3-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Fórmula: C₉H₇F₆NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17015636
Número CAS: 2402-67-7