Print…
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 37.7 EUR
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28740570
Número CAS: 1807212-21-0