Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50362-1G PC50362-250MG
APOSPC50362-1GEA 574 EUR
APOSPC50362-1G APOSPC50362-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol
Fórmula: C₉H₅F₆NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123441
Número CAS: 2402-65-5