Print…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 406 EUR
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24108577
Número CAS: 1519109-81-9