Print…
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 480 EUR
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Fórmula: C₉H₉BrF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09928975
Número CAS: 728948-25-2