Print…
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC50325-1G PC50325-250MG PC50325-5G
APOSPC50325-1GEA 137 EUR
APOSPC50325-1G APOSPC50325-250MG APOSPC50325-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11167799
Número CAS: 885068-76-8
UN: 3261
ADR: 8,III