Print…
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50320-1G PC50320-250MG PC50320-5G
APOSPC50320-1GEA 516 EUR
APOSPC50320-1G APOSPC50320-250MG APOSPC50320-5G
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
4-Bromo-3-fluorostyrene
Fórmula: C₈H₆BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24108136
Número CAS: 916814-07-8