Print…
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 790 EUR
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28734033
Número CAS: 181288-96-0