Print…
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50309-1G PC50309-250MG
APOSPC50309-1GEA 144 EUR
APOSPC50309-1G APOSPC50309-250MG
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline
Fórmula: C₈H₅F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08703479
Número CAS: 753501-37-0