Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC503013-1G PC503013-25G PC503013-5G
APOSPC503013-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503013-1G APOSPC503013-25G APOSPC503013-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₈H₃BrF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01320693
Número CAS: 229957-06-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III