Print…
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 79.9 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Fórmula: C₇H₃BrFNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22557657
Número CAS: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III