Print…
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502954-1G PC502954-250MG PC502954-5G
APOSPC502954-1GEA 140 EUR
APOSPC502954-1G APOSPC502954-250MG APOSPC502954-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₈H₂BrClF₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29042499
Número CAS: 1823188-41-5