Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 609 EUR
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Fórmula: C₈H₅BrF₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31634835
Número CAS: 2244087-06-5
UN: 3265
ADR: 8,III