Print…
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Fórmula: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31653061
Número CAS: 2092899-90-4