tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC502895-1G
PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA
92.8
EUR
APOSPC502895-1G
APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Fórmula:
C₁₁H₂₀F₃NO₂S Peso Molecular: 287.342 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31653058 Número CAS: 2244064-17-1 |